missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
LSP1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | LSP1 |
---|---|
Concentration | 0.42 mg/mL |
Applications | Immunoprecipitation, Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16814834
|
Proteintech
15593-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 13-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16804834
|
Proteintech
15593-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 13-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This gene encodes an intracellular F-actin binding protein. The protein is expressed in lymphocytes, neutrophils, macrophages, and endothelium and may regulate neutrophil motility, adhesion to fibrinogen matrix proteins, and transendothelial migration. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding different isoforms.Spécification
LSP1 | |
Immunoprecipitation, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
P33241 | |
4046 | |
LSP1 Fusion Protein Ag7944 | |
Primary | |
-20°C | |
LSP1 |
0.42 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
47 kDa actin binding protein, 52 kDa phosphoprotein, LSP1, lymphocyte protein 1, Lymphocyte specific protein 1, pp52, WP34 | |
LSP1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |