Description
- Les embouts compatibles Axygen LTS sont conçus de manière ergonomique pour réduire l'inconfort et optimisés pour fonctionner avec les pipettes Rainin LiteTouch
- Les embouts offrent un confort que vous pouvez ressentir avec une réduction de la force requise pour sceller et éjecter, permettant une expérience rationalisée de l'aspiration à la distribution
- Zone d'étanchéité flexible optimisée pour fonctionner avec les pipettes LTS permettant d'utiliser moins de force pendant le pipetage
- La conception HybridRack utilise 70% moins de plastique qu'un support à pointes traditionnel
- Lignes de graduation pour des contrôles rapides de précision
- Conception à pointe fine pour une distribution nette des échantillons
- Résine ultra transparente USP classe VI
- Tous les embouts sont certifiés sans RNase/DNase, sans ADNg humain, sans inhibition de PCR et apyrogènes
- Les pourboires sont offerts dans une variété de formats d'emballage; sur racks, sur racks/filtrés, stations de pointe, piles de rechargement et notre solution plus durable: les pointes de pipettes Axygen HybridRack™
- Le produit non stérile est autoclavable à 122°C pendant 15 minutes
- Fabriqué aux États-Unis et conforme aux normes ISO
Spécification
Spécification
| Volume (métrique) | 20 μl |
| Filtré | À filtre |
| Stérilité | Stérile |
| Couleur | Concluant |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Format | Rack |
| Type de pointe | Étalon |
| Type de produit | Pointes de pipettes |
| Code couleur | Rouge |
| Jetable | Usage unique |
| Afficher plus |
Unless otherwise specified, all products are for research use or general laboratory use only. * Not intended for use in diagnostic or therapeutic procedures. Not for use in humans. These products are not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment. Corning Life Sciences makes no claims regarding the performance of these products for clinical or diagnostic applications. Corning’s products are not specifically designed and tested for diagnostic testing. Many Corning products, though not specific for diagnostic testing, can be used in the workflow and preparation of the test at the customers discretion. Customers may use these products to support their claims. We cannot make any claims or statements that our products are approved for diagnostic testing either directly or indirectly. The customer is responsible for any testing, validation, and/or regulatory submissions that may be required to support the safety and efficacy of their intended application.