Learn More
Thermo Scientific™ Luminaris Color HiGreen qPCR Master Mix, fluorescein
Les master Mix Thermo Scientific Luminaris Color HiGreen et Luminaris HiGreen qPCR sont des solutions universelles prêtes à l’emploi optimisées pour la qPCR et la RT-qPCR en deux étapes.
254.00€ - 3570.00€
Spécification
Méthode de détection SYBR
GC-Rich PCR Performance Haut
Méthode PCR qPCR
Polymérase ADN polymérase Taq
Vitesse de réaction Étalon
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Prix Quantité et disponibilité  
13283179
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
K0381
250 réactions Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
13203189
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
K0383
1250 réactions Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
13213189
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
K0384
5000 réactions Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
13293179
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
K0382
500 réactions Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Les master mix Thermo Scientific™ Luminaris Color HiGreen sont des master mix de qPCR prêts à l’emploi avec couleur et UDG prémélangé optimisés pour la chimie SYBR Green à l’aide de protocoles de cycle standard.
Luminaris Color Probe High ROX qPCR Master Mix
• Master mix bleu + Tampon jaune = couleur verte pour pipetage facile
• Présence d'UDG pour empêcher une contamination croisée
• Sensibilité: détection d'une seule copie
• Spécificité: Taq Hot Start Polymérase et tampon optimisé pour réduire les dimères d'amorce
• Rendement comparable des mster mixes bleus et incolores
• Versions avec ROX pré mélangé pour plateformes en temps réel différentes
• Les Master Mixes Thermo Scientific Luminaris sont des solutions universelles prêtes à l'emploi et optimisées pour la qPCR et la RT-qPCR en deux étapes. Contiennent l'ADN polymérase Taq Got Start, de l'uracile-ADN glycosylase (UDG) et des
• DNTPs dans un tampon PCR optimisé. Il suffit d'ajouter votre matrice, les amorces et la sonde
• La Hot Start Taq polymérase avec son tampon optimisé assure la spécificité et la sensibilité de la PCR. Des dUTP et UDG sont inclus dans le mélange pour éviter une contamination croisée. Les Master Mixes Color Probe contiennent un colorant
• Inerte bleu. Le tampon contient quant à lui un colorant jaune. Le mélange réactionnel de la qPCR qui contiendra les deux composants sera de couleur verte, permettant ainsi de voir facilement si le mélange a été correctement effectué
• Des Master Mixes Luminaris contenant du ROX ou de la fluorescéine en tant que colorants de référence passifs sont disponibles pour la plupart des plateformes de qPCR
• Applications: analyse d'expression génique, validation de siRNA, génotypage, détection de pathogènes
• Luminaris Color HiGreen qPCR Master Mixes
• Le colorant SYBR Green I intercalant permet la détection et l'analyse d'ADN sans utiliser de sondes spécifiques de séquences
• Luminaris Color HiGreen Fluorescein qPCR Master Mix
Spécification
Spécification
SYBR
qPCR
Étalon
Luminaris
qPCR, RT-qPCR en deux étapes
2 X
Haut
ADN polymérase Taq
Biorad Icycler iQ, BioRad MyiQ, BioRad iQ5
Master Mix de qPCR
2 X
ADN, ADNdb