Learn More
Ly-6G de rat anti-souris, eFluor® 450, clone : 1A8-Ly6g, eBioscience™
Anticorps monoclonal de rat
Marque:  Invitrogen 48-9668-80
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 16370934
  • 95.25€ / 25µg
Expédition estimée
05-11-2020
Description
Description
Filtré à 2 μm post-fabrication. Le Ly6G (6locus G6D du complexe d’antigènes des lymphocytes) est un composant de l’antigène de différenciation myéloïde Gr-1, associé au Ly6C. La protéine Ly6G a un poids moléculaire d’environ 21 à 25 kDa et est exprimée par des cellules myéloïdes dérivées dans la moelle osseuse. Le Ly6G est un bon marqueur pour la détection des monocytes, des granulocytes et des neutrophiles périphériques. L’expression du Gr-1 dans la moelle osseuse est liée à la différenciation et la maturation des granulocytes. Le rôle physiologique du Ly6G reste imprécis, mais des études ont montré son implication dans la réponse anti-tumorale et des études sur les neutrophiles suggèrent que la ligature de Ly6G peut avoir un effet inhibiteur sur les réponses immunitaires locales.
Spécification
Spécification
Ly-6G
Monoclonal(e)
0,2 mg/ml
PBS avec 0,1 % de gélatine et 0,09 % d’azoture de sodium ; pH 7,2
P35461
LY6G
IgG2a, kappa
25 μg
4°C, stocker dans l‘obscurité, NE PAS CONGELER !
Primaire
546644
Cytométrie en flux
1A8-Ly6g
eFluor™ 450
Ly6g
Liquide
Rat
Chromatographie d’affinité
RUO
Anticorps
Monoclonal(e)
Souris
Vidéos
Documents
Usage exclusivement réservé à la recherche