missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ly-6G Rat anti-Mouse, Super Bright 436, Clone: 1A8-Ly6g, eBioscience™, Invitrogen™

Rat Monoclonal Antibody

Marque:  Invitrogen 62-9668-80

Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16371324

  • 111.00€ / 25µg

Expédition estimée
23-11-2020

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

Ly-6G Monoclonal antibody specifically detects Ly-6G in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry
Spécification

Spécification

Ly-6G
Monoclonal
0.2 mg/mL
PBS with BSA and 0.09% sodium azide; pH 7.2
P35461
Gr1; Gr-1; Ly-6G
Rat
Affinity chromatography
RUO
Antibody
Monoclonal
Mouse
Flow Cytometry
1A8-Ly6g
Super Bright 436
Ly6g
Liquid
Ly6g
IgG2a, kappa
25 μg
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Primary
546644
Vidéos
FDS
Documents