Learn More
Ly-6G Rat, APC, Clone: 1A8, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
94.25€ - 336.00€
Spécification
Antigène Ly-6G
Clone 1A8
Concentration 0.5mg/mL
Applications Flow Cytometry
Classification Monoclonal
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15972208
Afficher les documents Détails de la promotion
EnquireBio
QAB56-APC-25UG
25 μg
94.25€
25µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 16-05-2024
pour voir le stock disponible 
15962208
Afficher les documents Détails de la promotion
EnquireBio
QAB56-APC-100UG
100 μg
336.00€
100µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 16-05-2024
Spécification
Ly-6G
0.5mg/mL
Monoclonal
Rat
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
546644
IgG2a κ
Protein A/G Purified
1A8
Flow Cytometry
APC
RUO
XP_006521677
Ly6g
Primary
Store at 2-4°C.