Learn More
Ly-6G Rat, APC, Clone: 1A8, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marque:  EnquireBio QAB56-APC-100ug
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 15962208
  • 336.00€ / 100µg
Expédition estimée: 05-06-2024
Spécification
Ly-6G
Monoclonal
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
Ly6g
Protein A/G Purified
RUO
546644
IgG2a κ
Flow Cytometry
1A8
APC
XP_006521677
Rat
100 μg
Primary
Store at 2-4°C.