Learn More
Ly-6G Rat, Biotin, Clone: RB6-8C5, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
82.15€ - 264.00€
Spécification
Antigène Ly-6G
Clone RB6-8C5
Concentration 0.2mg/mL
Applications Flow Cytometry
Classification Monoclonal
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15942458
Afficher les documents Détails de la promotion
EnquireBio
QAB77-B-25UG
25 μg
82.15€
25µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 16-05-2024
pour voir le stock disponible 
15932458
Afficher les documents Détails de la promotion
EnquireBio
QAB77-B-100UG
100 μg
94.25€
100µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 16-05-2024
pour voir le stock disponible 
15952458
Afficher les documents Détails de la promotion
EnquireBio
QAB77-B-500UG
500 μg
264.00€
500µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 16-05-2024
Spécification
Ly-6G
0.2mg/mL
Monoclonal
Rat
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
17067
IgG2b κ
Protein A/G Purified
RB6-8C5
Flow Cytometry
Biotin
RUO
NP_001238984
Ly6c1
Primary
Store at 2-4°C.