Learn More
Ly-6G Rat, PE-Cy7, Clone: 1A8, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marque:  EnquireBio QAB56-PE7-100ug
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 15962218
  • 297.79€ / 100µg
Date d’expédition estimée: 25-11-2021
Spécification
Ly-6G
1A8
PE-Cyanine7
XP_006521677
Rat
Protein A/G Purified
RUO
Primary
546644
Flow Cytometry
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
Ly6g
IgG2a kappa
100 μg
Store at 2-4°C.