Learn More
LYAR Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | LYAR |
---|---|
Concentration | 0.46 mg/mL |
Applications | Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16842915
|
Proteintech
24433-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 13-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16832915
|
Proteintech
24433-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 13-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
The function of this protein remains unknown.Spécification
LYAR | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse | |
Q08288, Q9NX58 | |
17089, 55646 | |
LYAR Fusion Protein Ag19599 | |
Primary | |
-20°C | |
LYAR |
0.46 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
LYAR, ZLYAR | |
LYAR | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |