Learn More
Micronova™ Adaptateur LyoTool™
Le LyoTool™ est une structure pour serpillère à franges personnalisée conçue pour le nettoyage des lyophosphateurs
Marque: Micronova™ QDBP14-02
Informations supplémentaires : Poids : 1.35000kg
Requires : Housses Snapmop ou Pocketmop de 14 po. et poignées SSU
Description
- Les serpillères à franges doubles nettoient les deux surfaces des racks
- Le raccord de compression entre les serpillères à franges garantit une pression efficace avec la surface à nettoyer
- La protection frontale empêche la serpillère à franges de s’étendre au-delà des racks
- Se fixe sur les manches fixes et extensibles pour une portée étendue
Spécification
35,6 x 8,9 cm (14 x 3,5 in) | |
Noir | |
Non stérile | |
Autoclavables | |
2 po | |
3,5 in | |
Oui | |
Conserver à température ambiante | |
Nettoyage et désinfection d’étagères de lyophilisateurs, dessus et dessous en même temps |
Serpillère à tête plate double | |
14 po | |
35,6 cm | |
5,1 cm | |
8,9 cm | |
Produits chimiques | |
1/boîte | |
LyoTool | |
Acétal, acier inoxydable (304), électropoli, acier inox |