Learn More
BUCHI Portoir pour collecteur Lyovapor L-200 12
Offers high-quality Freeze Drying (-55°C, 6 kg) with a high level of automation. Infinite-Control™ includes easy method creation, method running, data logging, chart recording in real-time and interruption if needed from anywhere at anytime.
Marque:  BUCHI 11L200IN0102003001
Informations supplémentaires : Poids : 155.50000kg
Code produit. 17244704
  • 20525.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 15-07-2024
Description
  • Lyovapor™ compact L-200
  • Offre une lyophilisation de haute qualité (-55°C, 6 kg) avec un haut niveau d’automatisation.
  • Infinite-Control™ comprend la création facile de méthodes, l’exécution de méthodes, la consignation des données, l’enregistrement de graphiques en temps réel et l’interruption, si nécessaire, à partir de n’importe quel moment.
Spécification
Spécification
6 kg
Acier inoxydable
Edwards nXDS6iC
20,0787 in
220/240 V
-55°C à +30°C
Non
Contrôle avancé du vide, aucun capteur de température d’échantillon
23,1496 in