Learn More
MP Biomedicals™ Matrice de lyse B, tubes de 2 ml
Contient des sphères en silice de 0,1 mm. Utilisée principalement pour la lyse de bactéries à Gram positif et à Gram négatif et pour perturber les tissus fongiques et les spores. La matrice de lyse B peut également être utilisée comme additif pour la perturbation par ultrasons.
275.60€ - 1876.20€
Spécification
Type de microbilles Sphères de silice
Contenu et stockage Conserver à température ambiante.
Type d’échantillon Bactéries, Champignons, Sol, Tissus animaux
DNase Sans DNase
À utiliser avec (équipement) Instruments FastPrep ou autres batteurs à microbilles
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11452410
Afficher les documents Détails de la promotion
MP Biomedicals™
116911050
50 tubes de 2 ml
275.60€
50 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 17-04-2024
pour voir le stock disponible 
11462410
Afficher les documents Détails de la promotion
MP Biomedicals™
116911100
100 tubes de 2 ml
434.60€
100 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
pour voir le stock disponible 
11472410
Afficher les documents Détails de la promotion
MP Biomedicals™
116911500
500 tubes de 2 ml
1876.20€
500 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 17-04-2024
Description
  • Taille des tubes : 2 ml
  • Type d’échantillon : Bactéries, spores
  • Molécule à enrichir : ADN, ARN, protéines, autres petites molécules
Spécification
Spécification
Sphères de silice
Bactéries, Champignons, Sol, Tissus animaux
Instruments FastPrep ou autres batteurs à microbilles
Matrice de lyse B
Conserver à température ambiante.
Sans DNase
Isolement et purification des acides nucléiques, homogénéisation
Sans RNase
Videos
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.