Learn More
Acétate de m-tolyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7046499
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
122-46-3
C9H10O2
150.18
MFCD00041910
OTGAHJPFNKQGAE-UHFFFAOYSA-N
m-tolyl acetate, m-cresyl acetate, cresatin, m-acetoxytoluene, m-cresol acetate, acetic acid m-tolyl ester, cresatin-sulzberger, kresatin, acetic acid, 3-methylphenyl ester, m-methylphenyl acetate
67406
Acétate de (3-méthylphényle)
CC(=O)OC1=CC=CC(C)=C1
122-46-3
C9H10O2
150.18
MFCD00041910
OTGAHJPFNKQGAE-UHFFFAOYSA-N
m-tolyl acetate, m-cresyl acetate, cresatin, m-acetoxytoluene, m-cresol acetate, acetic acid m-tolyl ester, cresatin-sulzberger, kresatin, acetic acid, 3-methylphenyl ester, m-methylphenyl acetate
67406
Acétate de (3-méthylphényle)
CC(=O)OC1=CC=CC(C)=C1
m-Tolyl acetate as a pharmaceutical intermediate and antiseptic.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acétate de m-tolyle comme intermédiaire pharmaceutique et antiseptique.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger avec l’eau.
Remarques
Conserver dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau m-Tolyl acetate
Densité 1.05
Point d’ébullition 100°C (14 mmHg)
Point d’éclair 95°C (203°F)
Indice de réfraction 1.502
Quantité 25 g
Beilstein 1862796
Merck Index 14,2583
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix with water.
Poids de la formule 150.18
Pourcentage de pureté 97%