Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC MAbPac™ SCX-10
Utilisez ces colonnes à échange cationique fort pour l’analyse haute résolution et haute efficacité des anticorps monoclonaux (mAb) et des variantes associées.
Marque: Thermo Scientific™ 085198
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
Utilisez les colonnes LC Thermo Scientific™ MAbPac™ SCX-10 pour l’analyse haute résolution et haute efficacité des anticorps monoclonaux (mAb) et des variantes associées. L’unique résine pelliculaire non poreuse offre la puissance de résolution permettant de séparer les variantes des mAb qui diffèrent d’un seul résidu chargé. Une couche hydrophile entoure les microbilles polymériques et élimine les interactions hydrophobes avec la résine, ce qui se traduit par des pics très efficaces. La surface d’échange cationique greffée exclusive fournit un contrôle de sélectivité du pH permettant des séparations haute résolution.
Performances supérieures pour l’analyse des variantes des mAb- Haute résolution exceptionnelle pour les variantes des mAb
- Idéales pour la caractérisation et l’évaluation du contrôle qualité des mAb
- Bien adaptées aux études de stabilité, au développement de méthodes thérapeutiques mAb et au criblage à haut débit
- Reproductibilité inégalée de colonne à colonne et de lot à lot, ce qui supprime le problème de variabilité des colonnes dans les tests de stabilité et d’AQ/CQ
- Répondent aux exigences réglementaires pour la caractérisation biopharmaceutique
- Disponibles en granulométries de 3, 5 et 10 μm en formats standard et UHPLC
- Colonnes à granulométrie plus petite fournissant la même résolution que les colonnes de 10 μm, mais avec un temps d’analyse nettement plus rapide
Spécification
Colonne analytique | |
150 mm | |
5 μm | |
Non poreuse | |
Sulfonate | |
Polymère sphérique, non poreux | |
Échange d’ions | |
Bio-LC |
4 mm | |
5 000 psi (345 bars) | |
2 à 12 | |
Température ambiante jusqu’à 60°C | |
MAbPac | |
Échange d’ions | |
Colonne analytique |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.