Learn More
Emma Safety Footwear Chaussures de sécurité Mace M
Une superbe chaussure pour galvaniser et souder le métal. Le rabat avant fermé protège contre les étincelles parasites et les éclats de métaux chauds. L’argent désinfecté Hydro-Tec™ garde les pieds au sec et au frais.
122.00€
Spécification
Certifications/Conformité | EN ISO 20345:2011 |
---|---|
Type de bouchon | Lacets |
Couleur | Noir |
Conception | Mace M |
Matériau de revêtement | Argent désinfecté Hydro-Tec™ |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15988471
|
Emma Safety Footwear
MM50486337 |
37 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15998471
|
Emma Safety Footwear
MM50486338 |
38 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15908481
|
Emma Safety Footwear
MM50486339 |
39 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15918481
|
Emma Safety Footwear
MM50486340 |
40 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15928481
|
Emma Safety Footwear
MM50486341 |
41 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15938481
|
Emma Safety Footwear
MM50486342 |
42 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15948481
|
Emma Safety Footwear
MM50486343 |
43 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15958481
|
Emma Safety Footwear
MM50486344 |
44 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15968481
|
Emma Safety Footwear
MM50486345 |
45 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15978481
|
Emma Safety Footwear
MM50486346 |
46 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15988481
|
Emma Safety Footwear
MM50486347 |
47 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15998481
|
Emma Safety Footwear
MM50486348 |
48 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Chaussures de sécurité S3 avec plaque de semelle pour travaux humides
- GripForce™ Duo / HRO
- Cuir pleine fleur
- Semelle extérieure résistante à la chaleur
- Argent désinfecté Hydro-Tec™
Spécification
EN ISO 20345:2011 | |
Noir | |
Argent désinfecté Hydro-Tec™ | |
Acier |
Lacets | |
Mace M | |
Cuir |