Learn More
Hellma™ Cuve de type macro-cellule de précision avec couvercle
Conçues pour maintenir des échantillons lors d’expériences de spectroscopie et d’analyse optique. Les cuves à macro cellules de précision Hellma™ offrent une excellente transparence optique.
Marque: Hellma™ 6030-UV-10-531
Code nomenclature Nacres: NB.44
Informations supplémentaires : Poids : 0.03000kg
Description
- Avec couvercle plat
- Longueur d’onde de 360 à 2500 nm
- En verre optique
Spécification
Macro cellule | |
Quartz | |
1/boîte | |
260 à 2500 nm | |
Spectrophotomètre | |
Spectroscopie |
3,5 ml | |
Cuvette with PTFE lid | |
10 mm | |
45 mm | |
12,5mm | |
Rectangulaires |