Learn More
Hellma™ Cuve de type macro-cellule de précision avec couvercle
Conçues pour maintenir des échantillons lors d’expériences de spectroscopie et d’analyse optique. Les cuves à macro cellules de précision Hellma™ offrent une excellente transparence optique.
29.50€ - 271.00€
Spécification
Type | Macro cellule |
---|---|
Capacité (métrique) | 3,5 ml |
Quantité | 1/boîte |
Longueur du trajet optique | 10 mm |
À utiliser avec (équipement) | Spectrophotomètre |
Code produit | Marque | Longueur du trajet optique | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur du trajet optique | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10484871
|
Hellma™
6030-UV-10-531 |
10 mm |
122.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12761675
|
Hellma™
6030-10-10E |
10 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11776284
|
Hellma™
6030-UV-10-531 |
10 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Avec couvercle plat
- Longueur d’onde de 360 à 2500 nm
- En verre optique
Spécification
Macro cellule | |
1/boîte | |
Spectrophotomètre | |
Rectangulaires |
3,5 ml | |
10 mm | |
Spectroscopie |