Learn More
Hellma Macro Cuvette, 402-OG
Optical glass absorption assay cuvette with a PTFE lid.
106.00€
Spécification
Matériau | Optical Glass |
---|---|
Matériau du bouchon | PTFE |
Largeur (métrique) intérieure | 18.5 mm |
Épaisseur (métrique) | Base thickness: 2.5 mm |
Comprend | PTFE Lid |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Longueur du trajet optique | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Longueur du trajet optique | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10065991
|
Hellma
402-10-10 |
6000 μl | 10 mm |
106.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Optical glass construction
- VIS range
- PTFE lid included
Spécification
Optical Glass | |
18.5 mm | |
PTFE Lid | |
360 - 2500 nm | |
23.6 mm |
PTFE | |
Base thickness: 2.5 mm | |
1/Pk | |
40 mm |