Learn More
Thermo Scientific™ Kit d’ADN génomique MagJET
Purifier l’ADN génomique de la culture cellulaire, des échantillons de tissus, des bactéries et des levures grâce à une méthode de séparation par microbilles magnétiques vous permettant d’obtenir des flux de travail à haut rendement.
294.00€
Spécification
Contenu et stockage conditions ambiantes
Consulter d'autres spécifications
Produits 1
Code produit Marque Nbre de réactions Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Nbre de réactions Prix Quantité et disponibilité  
13575170
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
K2721
96 préparations Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Le kit d’ADN génomique MagJET est conçu pour une purification rapide et efficace de l’ADN génomique provenant de cultures de tissus et de cellules, de bactéries et de levures, ainsi que d’échantillons de corps humain, tels que les écouvillons buccaux et urogénitaux, l’urine, la salive et les follicules pileux.
Le kit utilise la technologie de microbilles paramagnétiques permettant des rendements élevés et des performances robustes. La capacité de liaison élevée, la taille uniforme des particules et la réponse magnétique rapide des microbilles magnétiques MagJET rendent cette technologie idéale pour la purification automatique des acides nucléiques à haut rendement, ainsi que lors de la purification manuelle par les utilisateurs de plus faible débit d’échantillons.
L’ADN de haute qualité qui en résulte est exempt de protéines, de nucléases et d’autres contaminants ou inhibiteurs, et peut être utilisé dans un large éventail d’applications en aval telles que la PCR, la qPCR et d’autres réactions enzymatiques.
Kits de purification d'acides nucléiques MagJET
• Basé sur le système de billes magnétiques
• Idéal pour automates
• Grande pureté des acides nucléiques permettant l'utilisation direct dans les applications ultérieures
• Kit MagJET pour ADN génomique
• Isolement de haut rendement d'ADN génomique de haut poids moléculaire sans inhibiteur ni contamination ARN.
Spécification
Spécification
conditions ambiantes