Learn More
Applied Biosystems™ MagMAX™ Viral/Pathogen Proteinase K
Cette protéinase K est incluse dans les kits d’isolement d’acides nucléiques viraux / pathogènes MagMAX et le kit d’isolement d’acides nucléiques MagMAX Microbiome Ultra (n° cat.°A42352, A42356, A42357 et A42358). Elle est disponible séparément pour les applications nécessitant plus de protéinases K que dans le kit.
Marque:  Applied Biosystems™ A42363
526.50 EUR valable jusqu'au 2024-03-30
Utilisez le code promo "21648" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 0.01100kg
Code produit. 16376582
  • 702.00€ / 1000 réactions
En stock
Description
This Proteinase K is included in the MagMAX Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation kits and MagMAX Microbiome Ultra Nucleic Acid Isolation Kit (Cat. No. A42352, A42356, A42357, and A42358). It is made available separately for applications that require more Proteinase K than is provided in the kit.
Spécification
Spécification
Conserver à température ambiante.
Séquençage de nouvelle génération
MagMAX™
Température ambiante
Échantillons liquides (par exemple, sérum), échantillons viraux, échantillons buccaux, sang, cellules, bactéries, champignons, levure
Compatible avec haut débit, protocoles manuels, protocoles automatisés
Protéinase K virale/pathogène
ADN / ARN viral, ADN / ARN pathogène, acides nucléiques totaux
Promotions
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.