Learn More
Chlorure de magnésium, 99,9 %, (à base de métaux en traces), pur, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4089760
81.33 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
7786-30-3
Cl2Mg
95.21
MFCD00011106
TWRXJAOTZQYOKJ-UHFFFAOYSA-L
magnesium chloride, magnesium chloride anhydrous, mgcl2, magnesium chloride, anhydrous, magnesium 2+ ion dichloride, chloromagnesite, magnesiumchlorid, magnesium ii chloride
5360315
CHEBI:6636
magnésium ; dichlorure
[Mg++].[Cl-].[Cl-]
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
7786-30-3
Cl2Mg
95.21
MFCD00011106
TWRXJAOTZQYOKJ-UHFFFAOYSA-L
magnesium chloride, magnesium chloride anhydrous, mgcl2, magnesium chloride, anhydrous, magnesium 2+ ion dichloride, chloromagnesite, magnesiumchlorid, magnesium ii chloride
5360315
CHEBI:6636
magnésium ; dichlorure
[Mg++].[Cl-].[Cl-]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse des ultra-traces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Point d’ébullition 1412.0°C
Nom chimique ou matériau Magnesium chloride
Point de fusion 708.0°C
Note relative au nom <10 mesh, anhydrous
Couleur Blanc
Forme physique Billes
Quantité 10 g
Plage de pourcentage du dosage 99.9%
Formule linéaire MgCl2
Fieser 11,310
Merck Index 15, 5726
Informations sur la solubilité Solubility in water: 540g/L (20°C)
Poids de la formule 95.21
Pourcentage de pureté 99.9%
Qualité Base de métaux à l’état de traces