Learn More
Chlorure de magnésium hexahydraté, certifié AR pour analyse, conforme aux spécifications analytiques de Ph.Eur., BP, Fisher Chemical
95.65 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "22914" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "22914" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Récipient en plastique
Spécification
Point de fusion | 117°C |
Couleur | Blanc |
pH | 5 à 6,5 |
Forme physique | Solide en poudre |
Quantité | 500 g |
Poids de la formule | 203.31g/mol |
Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |