Learn More
Hexahydrate de chlorure de magnésium, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
6 x 500 g
12 kg
4 x 2.5 kg
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Nom chimique ou matériau | Magnesium chloride hexahydrate |
Quantité | 100 g |
Formule linéaire | MgCl2 · 6H2O |
Numéro UN | NONH for all modes of transport |
Poids de la formule | 203.3g/mol |
Pourcentage de pureté | 99 to 102% |