Learn More
Hexahydrate de chlorure de magnésium, Honeywell Fluka™
Réactif ACS, 99,0 à 102,0 %
Marque:  Honeywell Fluka M9272-2.5KG
Code nomenclature Nacres: NA.23
Informations supplémentaires : CAS : 7791-18-6 Poids : 2.50000kg
Quantité 2.5kg
Code produit. 15687970
  • 245.00€ / 2.50kg
Date d’expédition estimée: 05-08-2021
Description
Description
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Identifiants chimiques
7791-18-6
MFCD00149781
Spécification
Magnesium chloride hexahydrate
MgCl2 · 6H2O
NONH for all modes of transport
99 to 102%
7791-18-6
MFCD00149781
203.3g/mol
2.5kg
Vidéos
FDS Documents