Learn More
Chlorure de magnésium, ultra sec, 99,9 % (base de métaux), Alfa Aesar™
Marque:  Alfa Aesar 042843.22
Code nomenclature Nacres: NA.23
Informations supplémentaires : CAS : 7786-30-3 Poids : 0.10000kg
Quantité 100g
Code produit. 11390058
  • 498.00€ / 100g
En stock, prêt à être expédié : 1
Identifiants chimiques
7786-30-3
95.205
TWRXJAOTZQYOKJ-UHFFFAOYSA-L
5360315
magnésium ; dichlorure
Cl2Mg
MFCD00011106
magnesium chloride, magnesium chloride anhydrous, mgcl2, magnesium chloride, anhydrous, magnesium 2+ ion dichloride, chloromagnesite, magnesiumchlorid, magnesium ii chloride
CHEBI:6636
[Mg+2].[Cl-].[Cl-]
Spécification
Magnesium chloride, ultra dry
99.9% (metals basis)
MFCD00011106
Highly soluble in water with evolution of heat. Slightly soluble in acetone and pyridine.
[Mg+2].[Cl-].[Cl-]
95.205
CHEBI:6636
Poudre, en ampoule sous argon
Hygroscopic
100g
7786-30-3
Cl2Mg
magnesium chloride, magnesium chloride anhydrous, mgcl2, magnesium chloride, anhydrous, magnesium 2+ ion dichloride, chloromagnesite, magnesiumchlorid, magnesium ii chloride
TWRXJAOTZQYOKJ-UHFFFAOYSA-L
magnésium ; dichlorure
5360315
95.22
2.32 g/mL
714°C
Vidéos
FDS Documents