Learn More
Fluorure de magnésium, qualité optique, 99,9 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7048610
80.67 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
7783-40-6
F2Mg
62.30
MFCD00011108
ORUIBWPALBXDOA-UHFFFAOYSA-L
magnesium(2+) difluoride
[F-].[F-].[Mg++]
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
7783-40-6
F2Mg
62.30
MFCD00011108
ORUIBWPALBXDOA-UHFFFAOYSA-L
magnesium(2+) difluoride
[F-].[F-].[Mg++]
Magnesium fluoride finds application in optics, that are also used in space telescopes. It is also used in the electrolysis of aluminum ore and anti-reflective coatings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Magnesium fluoride
Point de fusion 1261°C
Couleur Blanc
Forme physique Cristaux cassés
Quantité 10 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Merck Index 14,5665
Informations sur la solubilité Insoluble in water. Soluble in nitric acid but insoluble in ethanol.
Poids de la formule 62.3
Pourcentage de pureté 99.9%
Qualité Optique
Odeur Odorless
Indice de réfraction 1.35-1.38
Densité 3.148 g/mL