Learn More
Nitrate de magnésium hexahydraté, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7080691
15.93 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
13446-18-9
H12MgN2O12
256.40
MFCD00149779
MFUVDXOKPBAHMC-UHFFFAOYSA-N
magnesium nitrate hexahydrate, magnesium dinitrate hexahydrate, unii-v85k20ljmk, dusicnan horecnaty czech, v85k20ljmk, nitric acid, magnesium salt, hexahydrate, magnesium ii nitrate 1:2 , hexahydrate, magnesium 2+ ion hexahydrate dinitrate, magnesium, reference standard solution, dusicnan horecnaty
202877
magnesium(2+) hexahydrate dinitrate
O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
13446-18-9
H12MgN2O12
256.40
MFCD00149779
MFUVDXOKPBAHMC-UHFFFAOYSA-N
magnesium nitrate hexahydrate, magnesium dinitrate hexahydrate, unii-v85k20ljmk, dusicnan horecnaty czech, v85k20ljmk, nitric acid, magnesium salt, hexahydrate, magnesium ii nitrate 1:2 , hexahydrate, magnesium 2+ ion hexahydrate dinitrate, magnesium, reference standard solution, dusicnan horecnaty
202877
magnesium(2+) hexahydrate dinitrate
O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
It is used in printing, chemical, agriculture and the ceramic industry. It is also used in the detection of selenium in plasma samples and concentration of nitric acid. Its fertilizer grade has 10.5% nitrogen and 9.4% magnesium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé dans les secteurs de l’impression, de la chimie, de l’agriculture et de la céramique. Il est également utilisé pour la détection du sélénium dans les échantillons de plasma et de la concentration d’acide nitrique. En version engrais, il contient 10,5 % d’azote et 9,4 % de magnésium.
Solubilité
Très soluble dans l’eau, l’alcool et l’ammoniac liquide.
Remarques
Le chauffage du nitrate de magnésium hexahydraté n’entraîne pas de déshydratation, mais une décomposition qui produit de l’oxyde de magnésium, de l’oxyde d’azote et de l’oxygène.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Point d’ébullition 330°C (decomposition)
Nom chimique ou matériau Magnesium nitrate hexahydrate
Point de fusion 89°C
Quantité 250 g
Numéro UN UN1474
Merck Index 14,5674
Informations sur la solubilité Very soluble in water,alcohol and liquid ammonia.
Poids de la formule 256.41 (148.32 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 98%
Sensibilité Hygroscopic
Densité 1.46