Learn More
Oxyde de magnésium, 98 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-44484
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Flacon en verre
1309-48-4
MgO
40.30
MFCD00011109
CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
magnesium oxide, magnesia, seawater magnesia, causmag, granmag, maglite, periclase, seasorb, animag
14792
oxomagnésium
O=[Mg]
1309-48-4
MgO
40.30
MFCD00011109
CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
magnesium oxide, magnesia, seawater magnesia, causmag, granmag, maglite, periclase, seasorb, animag
14792
oxomagnésium
O=[Mg]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Point d’ébullition 3600°C
Nom chimique ou matériau Magnesium oxide
Point de fusion 2800°C
Note relative au nom 98%, ca 40 mesh
Couleur Gris
Forme physique Poudre cristalline fine
Quantité 500 g
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (Complexometry)
Formule linéaire MgO
Fieser 01,633; 02,256; 07,221; 16,200
Merck Index 15, 5741
Informations sur la solubilité Solubility in water: 6.2mg/l (20°C),reacts generates heat and mg(oh)2. Other solubilities: soluble in diluted acids,insoluble in alcohol
Poids de la formule 40.29
Pourcentage de pureté 98%
Qualité Pures
Conditionnement Flacon en verre
Gravité spécifique 3.58
Densité 3.5800g/mL