Learn More
Alfa Aesar™ Substrat d’oxyde de magnésium, 10 x 10 x 0,5 mm, poli des deux côtés, 100 orientation, Alfa Aesar™
Marque:  Alfa Aesar™ 041436.KU
Code nomenclature Nacres: NA.23
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Quantité 5 ea.
Code produit. 11394148
  • 547.00€ / 5 pièces
Expédition estimée
17-06-2021
Identifiants chimiques
1309-48-4
40.304
CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
14792
O=[Mg]
MgO
MFCD00011109
magnesium oxide, magnesia, seawater magnesia, causmag, granmag, maglite, periclase, seasorb, animag
oxomagnésium
Spécification
Magnesium Oxide Substrate
1309-48-4
MFCD00011109
CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
oxomagnésium
14792
Odorless
5 ea.
Polished Two Sides
MgO
magnesium oxide, magnesia, seawater magnesia, causmag, granmag, maglite, periclase, seasorb, animag
O=[Mg]
40.304
Plaque
Blanc
Vidéos
FDS Documents