missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Perchlorate de magnésium, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Nom chimique ou matériau | Magnesium Perchlorate |
Quantité | 100 g |
Formule linéaire | Mg(ClO4)2 |
Numéro UN | 1475 |
Poids de la formule | 223.21g/mol |
Qualité | Réactif ACS |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'