Learn More
Magnesium plasma standard solution, Alfa Aesar™, Specpure™
Marque:  Alfa Aesar 013861.AD
Code nomenclature Nacres: NA.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.05000kg Transport : UN number : 3264 Chem class : 1a Pack group : III
Quantité. 50mL
Code produit. 13511600
  • 37.40€ / 50mL
Date dexpédition estimée
du fournisseur 24-05-2018
Ajouter au panier
Spécification
Identifiants chimiques
Magnesium
Liquid
MFCD00085308
7732-18-5
Mg in 5% HNO3
Spécification
Magnesium
Clear liquid
Mg in 5% HNO3
Nitric acid: 5.0%; Magnesium: 0.1%; Water: 94.9%
Clear colorless
7732-18-5
Liquid
MFCD00085308
23 hPa (17mm Hg) at 20°C
50mL