Learn More
Poudre de magnésium, -100+200 mailles, 99,6 % (à base de métaux à l’exclusion du Ca)
Catalog Number p-7050217
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
7439-95-4
Mg
24.30
MFCD00085308
JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N
magnesio, sheet, powdered, magnesio italian, turnings, rieke's active, ribbon, unii-i38zp9992a, hsdb 654, nitrate, acs
5462224
CHEBI:25107
magnésium
[Mg]
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
7439-95-4
Mg
24.30
MFCD00085308
JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N
magnesio, sheet, powdered, magnesio italian, turnings, rieke's active, ribbon, unii-i38zp9992a, hsdb 654, nitrate, acs
5462224
CHEBI:25107
magnésium
[Mg]
Pour dépôt sous vide
For vacuum deposition
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Magnesium powder
Couleur Blanc
Notes de pourcentage du dosage (Analyse des métaux à l’exclusion du Ca), Ca 0,1-1 % en général
Numéro UN UN1418
Quantité 50 g
Pourcentage de pureté 99.6%
Dimensions de la maille −100+200 Mesh
Odeur Odorless
Forme Poudre