Learn More
Alfa Aesar™ Lingot de magnésium, 3,175 mm (0,125 po) de diamètre x 6,35 mm (0,25 po) de longueur, hybridé, 99,95 % (base de métaux)
Marque:  Alfa Aesar™ 043297.18
Code nomenclature Nacres: NA.23
Informations supplémentaires : CAS : 7439-95-4 Poids : 0.05000kg Transport : UN number : 1869 Chem class : 4.1 Pack group : III
Quantité 50g
Code produit. 11389428
  • 444.00€ / 50g
En stock, prêt à être expédié : 1
Identifiants chimiques
7439-95-4
24.305
FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N
5462224
magnésium
Mg
MFCD00085308
magnesio, sheet, powdered, magnesio italian, turnings, rieke's active, ribbon, unii-i38zp9992a, hsdb 654, nitrate, acs
CHEBI:25107
[Mg]
Spécification
Magnesium slug
50g
7439-95-4
Mg
magnesio, sheet, powdered, magnesio italian, turnings, rieke's active, ribbon, unii-i38zp9992a, hsdb 654, nitrate, acs
[Mg]
Odorless
5462224
Pastille
≈0.09g/slug
3.175mm (0.125 in.) dia. x 6.35mm (0.25 in.) length, Annealed
(Base des métaux)
MFCD00085308
FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N
magnésium
24.305
CHEBI:25107
99.95%
Vidéos
FDS Documents