Learn More
Sulfate de magnésium, 97 %, pur, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10107253
1185.39 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
5 g
500 g
2.5 kg
25 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Bouteille en verre
Flacon en plastique
Tambour en fibre
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
7487-88-9
MgO4S
120.36
MFCD00011110
CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
magnesium sulfate, magnesium sulphate, magnesium sulfate anhydrous, sulfuric acid magnesium salt 1:1, bitter salt, sal angalis, magnesium sulfate 1:1, mgso4, sal de sedlitz, tomix ot
24083
CHEBI:32599
magnesium(2+) sulfate
[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
7487-88-9
MgO4S
120.36
MFCD00011110
CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
magnesium sulfate, magnesium sulphate, magnesium sulfate anhydrous, sulfuric acid magnesium salt 1:1, bitter salt, sal angalis, magnesium sulfate 1:1, mgso4, sal de sedlitz, tomix ot
24083
CHEBI:32599
magnesium(2+) sulfate
[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Sulfate de magnésium, 97 %, MgO4S, numéro CAS-7487-88-9, sel de magnésium d’acide sulfurique 1:1, sal de sedlitz, sulfate de magnésium, tomix ot, sel amer, sulfate de magnésium 1:1, sal angalis, sulfate de magnésium, mgso4, sulfate de magnésium anhydre, 500 g, CHEBI: 32599, non désigné, > 700°C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Adsorbant
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Magnesium sulfate
Point de fusion 1124.0°C
Note relative au nom Pure
Forme physique Poudre granulaire et/ou grains
Quantité 25 kg
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (Complexometry)
Formule linéaire MgSO4
Fieser 01,634; 04,425; 05,421
Merck Index 15, 5755
Informations sur la solubilité Solubility in water: 26g/100mL (0°C).
Poids de la formule 120.37
Pourcentage de pureté 97%
Qualité Pures
Conditionnement Tambour en fibre
Informations sur la décomposition >700°C