Learn More
Sulfate de magnésium, 99 %, pour analyse, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4440144
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
7487-88-9
MgO4S
120.36
MFCD00011110
CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
magnesium sulfate, magnesium sulphate, magnesium sulfate anhydrous, sulfuric acid magnesium salt 1:1, bitter salt, sal angalis, magnesium sulfate 1:1, mgso4, sal de sedlitz, tomix ot
24083
CHEBI:32599
magnesium(2+) sulfate
[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
7487-88-9
MgO4S
120.36
MFCD00011110
CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
magnesium sulfate, magnesium sulphate, magnesium sulfate anhydrous, sulfuric acid magnesium salt 1:1, bitter salt, sal angalis, magnesium sulfate 1:1, mgso4, sal de sedlitz, tomix ot
24083
CHEBI:32599
magnesium(2+) sulfate
[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Magnesium sulfate
Point de fusion 1124.0°C
Quantité 250 g
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (Complexometry)
Formule linéaire MgSO4
Merck Index 15,5755
Informations sur la solubilité Solubility in water: 26g/100mL (0°C).
Poids de la formule 120.37
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Analytique