Learn More
Sulfate de magnésium, anhydre, 99,5 % min, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4407624
Click to view available options
Quantité:
500 g
2 kg
10 kg
7487-88-9
MgO4S
120.36
MFCD00011110
CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
sulfate de magnésium, sulfate de magnésium anhydre, acide sulfurique, sel de magnésium 1:1, sel amer, sulfate de magnésium 1:1, sal angalis, magnesium sulfate 1:1, mgso4, sal de sedlitz, tomix ot
24083
CHEBI : 32599
[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
7487-88-9
MgO4S
120.36
MFCD00011110
CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
sulfate de magnésium, sulfate de magnésium anhydre, acide sulfurique, sel de magnésium 1:1, sel amer, sulfate de magnésium 1:1, sal angalis, magnesium sulfate 1:1, mgso4, sal de sedlitz, tomix ot
24083
CHEBI : 32599
[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Le sulfate de magnésium convient aux applications de biologie moléculaire sensibles. Il est utilisé comme composant des sels de bain et des produits de beauté. Il est utilisé par les athlètes pour atténuer les douleurs musculaires et est efficace pour éliminer les éclats. Il est couramment utilisé comme dessiccant dans la synthèse organique en raison de son affinité pour l’eau. Il agit comme un sel de brassage dans la production de bière afin d’ajuster la teneur en ions de l’eau de brassage et d’améliorer l’action enzymatique. Il joue un rôle vital en tant qu’antidote contre l’empoisonnement au chlorure de baryum. . Il est utile dans le contrôle des crises liées à l’épilepsie, à la glomérulonéphrite ou à l’hypothyroïdie.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Sulfate de magnésium anhydre
Point de fusion 1124°C (decomposition)
Note relative au nom anhydre
Forme physique Poudre
Quantité 500 g
Plage de pourcentage du dosage 99.5 % min
Informations sur la solubilité Soluble in water. Slightly soluble in alcohol,glycerol. Insoluble in acetone.
Nom IUPAC Sulfate de magnésium(2+)
Poids de la formule 120.37
Sensibilité Hygroscopic
Densité 2.66 g/ml
Afficher plus Afficher moins
RUO – Usage exclusivement réservé à la recherche