Learn More
Sulfate de magnésium heptahydraté, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1000 g
5000 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le sulfate de magnésium, produit par des procédés appropriés, trouve son utilisation dans plusieurs préparations pharmaceutiques de magnésium généralement connues sous le nom de sel d’epsom. Il est utilisé comme micronutriment dans l’agriculture, pour le brassage du sel dans la production de certains produits alcooliques, comme électrolyte pour préparer des sels métalliques, comme coagulant et comme ingrédient dans les sels de bain utilisés dans le traitement en caisson d’isolation sensorielle.
Solubilité
Soluble dans l’eau et l’acide. Légèrement soluble dans l’alcool et le glycérol.
Remarques
Incompatible avec les oxydants forts.
Le sulfate de magnésium, produit par des procédés appropriés, trouve son utilisation dans plusieurs préparations pharmaceutiques de magnésium généralement connues sous le nom de sel d’epsom. Il est utilisé comme micronutriment dans l’agriculture, pour le brassage du sel dans la production de certains produits alcooliques, comme électrolyte pour préparer des sels métalliques, comme coagulant et comme ingrédient dans les sels de bain utilisés dans le traitement en caisson d’isolation sensorielle.
Solubilité
Soluble dans l’eau et l’acide. Légèrement soluble dans l’alcool et le glycérol.
Remarques
Incompatible avec les oxydants forts.
Spécification
Nom chimique ou matériau | Magnesium sulfate heptahydrate |
Quantité | 1000 g |
Merck Index | 14,5691 |
Informations sur la solubilité | Soluble in in water and acid. Slightly soluble in alcohol and glycerol. |
Poids de la formule | 246.48 (120.37 Anhydrous) |
Pourcentage de pureté | ≥99% |
Odeur | Odorless |
Densité | 1.68 |