Learn More
Sulfate de magnésium heptahydraté, Extra Pur, SLR, conforme aux spécifications analytiques de Ph.Eur., BP, USP, Fisher Chemical
Marque:  Fisher Chemical M/1000/65
Code nomenclature Nacres: NA.23
Informations supplémentaires : CAS : 10034-99-8 Poids : 5.00000kg
Code produit. 10336190
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
Récipient en plastique de 5 kg
Spécification
Spécification
Magnesium Sulfate Heptahydrate
Extra Pure
Blanc
Solide
Meets the current analytical specification of BP
MFCD00149785
Soluble in glycerol, sparingly soluble in alcohol
O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
246.47
CHEBI:31795
≥99%
Récipient en plastique
<0.1mmHg at 20°C
770°C
10034-99-8
5 to 8.2
5 kg
H14MgO11S
magnesium sulfate heptahydrate, mgso4.7h2o, magnesium sulfate 1:1 heptahydrate, magnesium sulphate heptahydrate, unii-sk47b8698t, magnesium sulfate usan:jan, sulfuric acid magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium sulfate heptahydrate mgso4.7h2o, sulfuric acid, magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium ii , sulfate, heptahydrate
WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L
magnesium(2+) heptahydrate sulfate
24843
246.48g/mol
Odorless
1.678
>150°C
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS Documents