missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Heptahydrate de sulfate de magnésium, puriss. p.a., réactif ACS, Honeywell Fluka™

Catalog Number p-7072246
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
10034-99-8
H14MgO11S
246.47
MFCD00149785
WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L
magnesium sulfate heptahydrate, mgso4.7h2o, magnesium sulfate 1:1 heptahydrate, magnesium sulphate heptahydrate, unii-sk47b8698t, magnesium sulfate usan:jan, sulfuric acid magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium sulfate heptahydrate mgso4.7h2o, sulfuric acid, magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium ii , sulfate, heptahydrate
24843
CHEBI:31795
sulfate de magnésium heptahydraté
O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
10034-99-8
H14MgO11S
246.47
MFCD00149785
WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L
magnesium sulfate heptahydrate, mgso4.7h2o, magnesium sulfate 1:1 heptahydrate, magnesium sulphate heptahydrate, unii-sk47b8698t, magnesium sulfate usan:jan, sulfuric acid magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium sulfate heptahydrate mgso4.7h2o, sulfuric acid, magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium ii , sulfate, heptahydrate
24843
CHEBI:31795
sulfate de magnésium heptahydraté
O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O

Puriss. p.a., réactif ACS, ≥ 99,0 %

  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Magnesium sulfate heptahydrate
Quantité 100 g
Formule linéaire MgSO4 · 7H2O
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 246.47g/mol
Pourcentage de pureté ≥99% (KT)
Qualité ACS/certifié pur
Tension de vapeur 0.1 mmHg (20°C)
Densité Vapor Density: <0.01 (vs air)
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'