Learn More
Velp Scientifica™ Barreaux d’agitation magnétiques
Barreaux d’agitation magnétiques Velp Scientifica™ pour une utilisation avec les agitateurs à plaque chauffante Velp Scientifica™.
Marque: Velp Scientifica™ A00000354
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.01800kg
Description
- Pour une utilisation avec les agitateurs à plaque chauffante Velp
- Disponibles en plusieurs tailles et formes
Spécification
10 mm | |
Agitateurs à plaque chauffante | |
6 mm | |
Disque |