Learn More
Witeg™ Barreaux d’agitation magnétiques
Une excellente solution pour l’agitation de liquides en laboratoire.
Marque:  Witeg™ 7 211 009
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Code produit. 13417537
  • 287.00€ / 10 pièces
Expédition estimée: 15-04-2024
Description
  • En PTFE
  • Diamètre extérieur de 8 mm, longueur de 40 mm
  • Forme cylindrique
  • Avec aimant permanent
  • Fournis par boîtes de 10
Spécification
Spécification
8 mm
Blanc
PTFE
Cylindrique
Agitation des liquides
10/boîte
40 mm