Learn More
Medline Scientific™ Microscope trinoculaire Magnum
La version trinoculaire de la série Magnum avec un choix de types d’objectifs et d’éclairage LED si vous le souhaitez.
Marque: Medline Scientific™ 2722.0000M
Code nomenclature Nacres: MA.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
- Tête optique trinoculaire, inclinée à 30°
- Oculaire 10x / grand champ 20 mm
- Disponible avec des objectifs semi-plan achromatiques, plan achromatiques ou de contraste de phase
- Condenseur Abbe champ clair, NA 0.90 - NA 1.25 (huile)
Spécification
Abbe à fond clair - NA 0,90 - NA 1,25 (huile) | |
WF10X/20 mm | |
Halogène | |
Microscope biologique trinoculaire | |
Quintuple inversé et tournant avec déclic | |
220/240 V, 50/60 Hz | |
50/60 Hz |
Iris | |
Trinoculaire, optique, avec port photo/vidéo vertical | |
Plan achromatique | |
Filtre bleu et vert, 1 ampoule de rechange, 2 fusibles de rechange, 10 ml d’huile d’immersion, œillets en caoutchouc souple, housse de protection et manuel d’instructions. | |
10 kg | |
220/240 V |