Learn More
Malectin Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | Malectin |
---|---|
Concentration | 0.27 mg/mL |
Applications | Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16805065
|
Proteintech
26655-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 13-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16895055
|
Proteintech
26655-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 13-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Carbohydrate-binding protein with a strong ligand preference for Glc2-N-glycan. May play a role in the early steps of protein N-glycosylation.Spécification
Malectin | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Rat, Mouse | |
Q14165, Q5FVQ4, Q6ZQI3 | |
109154, 304543, 9761 | |
Malectin Fusion Protein Ag24379 | |
Primary | |
-20°C | |
MLEC |
0.27 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
KIAA0152, malectin, MLEC | |
MLEC | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |