Learn More
Acide ursodésoxycholique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10033853
Click to view available options
Quantité:
100 g
1kg
5kg
25kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Tambour en fibre
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
110-16-7
C4H4O4
116.07
MFCD00063177
VZCYOOQTPOCHFL-OWOJBTEDSA-N
maleic acid, cis-butenedioic acid, toxilic acid, maleinic acid, malenic acid, 2z-but-2-enedioic acid, 2-butenedioic acid z, maleate, cis-1,2-ethylenedicarboxylic acid, z-butenedioic acid
444266
CHEBI:18300
acide énedioïque-2 mais- -(Z)
OC(=O)\C=C\C(O)=O
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
110-16-7
C4H4O4
116.07
MFCD00063177
VZCYOOQTPOCHFL-OWOJBTEDSA-N
maleic acid, cis-butenedioic acid, toxilic acid, maleinic acid, malenic acid, 2z-but-2-enedioic acid, 2-butenedioic acid z, maleate, cis-1,2-ethylenedicarboxylic acid, z-butenedioic acid
444266
CHEBI:18300
acide énedioïque-2 mais- -(Z)
OC(=O)\C=C\C(O)=O
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Maleic acid
Point de fusion 134,0°C à 138,0°C
Couleur Blanc
Plage de pourcentage du dosage 99%
Formule linéaire HO2CCH=CHCO2H
Beilstein 02, IV, 2199
Merck Index 15, 5767
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau :790 g/l (25°C).Autres solubilités : soluble dans l’acide acétique glacial, soluble dans l’alcool et l’acétone, légèrement soluble dans l’éther et le benzène, pratiquement insoluble dans le tétrachlorure de carbone
Poids de la formule 116.07
Pourcentage de pureté 99%
Quantité 25kg
Point d’éclair 127°C
Spectre IR Authentique
Conditionnement Tambour en fibre
Forme physique Poudre cristalline