Learn More
Maléimide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3736820
35.40 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en verre
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
541-59-3
C8H4AgKN2O4
339.10
MFCD00005494
KWLWLQRUFFGWNG-UHFFFAOYSA-L
maleimide, 1h-pyrrole-2,5-dione, 2,5-pyrroledione, maleinimide, maleic imide, 3-pyrroline-2,5-dione, 2,5-dihydro-1h-pyrrole-2,5-dione, unii-2519r1ugp8, ccris 3408, 5-hydroxy-2h-pyrrol-2-one
10935
CHEBI:16072
[K+].[Ag+].O=C1[N-]C(=O)C=C1.O=C1[N-]C(=O)C=C1
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
541-59-3
C8H4AgKN2O4
339.10
MFCD00005494
KWLWLQRUFFGWNG-UHFFFAOYSA-L
maleimide, 1h-pyrrole-2,5-dione, 2,5-pyrroledione, maleinimide, maleic imide, 3-pyrroline-2,5-dione, 2,5-dihydro-1h-pyrrole-2,5-dione, unii-2519r1ugp8, ccris 3408, 5-hydroxy-2h-pyrrol-2-one
10935
CHEBI:16072
[K+].[Ag+].O=C1[N-]C(=O)C=C1.O=C1[N-]C(=O)C=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Maleimide
Point de fusion 90.0°C to 94.0°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Beilstein 21,399
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,ethylether
Nom IUPAC pyrrole-2,5-dione
Poids de la formule 97.07
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline fine
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Maleimide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.