Learn More
Dichlorure de malonyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3212841
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
1663-67-8
C3H2Cl2O2
140.95
MFCD00000735
SXYFKXOFMCIXQW-UHFFFAOYSA-N
malonyl chloride, malonyl dichloride, malonoyl chloride, malonic acid dichloride, malonoyl dichloride, malonic acid chloride, malonylchloride, methane-1,1-dicarbonyl chloride, malonylchlorid, malonyldichloride
74269
Dichlorure de propanedioyl
C(C(=O)Cl)C(=O)Cl
1663-67-8
C3H2Cl2O2
140.95
MFCD00000735
SXYFKXOFMCIXQW-UHFFFAOYSA-N
malonyl chloride, malonyl dichloride, malonoyl chloride, malonic acid dichloride, malonoyl dichloride, malonic acid chloride, malonylchloride, methane-1,1-dicarbonyl chloride, malonylchlorid, malonyldichloride
74269
Dichlorure de propanedioyl
C(C(=O)Cl)C(=O)Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Malonyl dichloride
Couleur Marron à jaune
Densité 1.4500g/mL
Point d’ébullition 47.0°C (15.0 mmHg)
Point d’éclair 47°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (Argentometry)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire ClCOCH2COCl
Indice de réfraction 1.4620 to 1.4660
Quantité 25 g
Beilstein 02, I, 252
Fieser 12,291
Gravité spécifique 1.45
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts violently. Other solubilities: soluble in ether
Poids de la formule 140.95
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Malonyl dichloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.