Learn More
IBA Lifesciences Vecteur d’expression mammifère avec sécrétion
Conçu pour une expression épisomique de haut niveau chez les hôtes de mammifères sous sélection G418. Le vecteur d’expression mammifère avec sécrétion IBA GmbH™ est un vecteur d’expression large avec des caractéristiques universelles pour l’expression transitoire ainsi que pour la génération de lignées cellulaires stables (NeoR).
266.00€
Spécification
Système constitutif ou inductible | Constitutif |
---|---|
Marqueur génétique | Ampicilline |
Accélérateur | CMV |
Type de produit | Vector |
Agent de sélection (eucaryotique) | Geneticine™ (G-418) |
Code produit | Marque | Marqueur de protéine | Vecteur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Marqueur de protéine | Vecteur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15603858
|
IBA Lifesciences
5-5001-001 |
Non marqué | pCSG-IBAwt2 |
266.00€
5µg |
Expédition estimée: 07-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15603878
|
IBA Lifesciences
5-5144-001 |
Marqueur His Tag (6x), marqueur Twin-Strep™-tag, 6x His-Tag | pCSG-IBA144 |
266.00€
5µg |
Expédition estimée: 07-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15633868
|
IBA Lifesciences
5-5102-001 |
Marqueur Twin-Strep™-tag | pCSG-IBA102 |
266.00€
5µg |
Expédition estimée: 07-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15653868
|
IBA Lifesciences
5-5104-001 |
Marqueur Twin-Strep™-tag | pCSG-IBA104 |
266.00€
5µg |
Expédition estimée: 07-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15683868
|
IBA Lifesciences
5-5142-001 |
Marqueur His Tag (6x), marqueur Twin-Strep™-tag, 6x His-Tag | pCSG-IBA142 |
266.00€
5µg |
Expédition estimée: 07-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
Conçu pour une expression épisomique de haut niveau chez les hôtes de mammifères sous sélection G418. Le vecteur d’expression mammifère avec sécrétion IBA Lifesciences GmbH est un vecteur d’expression large avec des caractéristiques universelles pour l’expression transitoire ainsi que pour la génération de lignées cellulaires stables (NeoR).Spécification
Constitutif | |
CMV | |
Geneticine™ (G-418) | |
5 μg |
Ampicilline | |
Vector | |
Recommandé : 2°C à 8°C pour une utilisation fréquente, -20°C pour un stockage à long terme | |
Expression épisomique (oriP, EBNA-1) ; signal de sécrétion BM40 |