Learn More
Emma Safety Footwear Chaussures de sécurité Mammoet M1966 D.
La construction de pointe Sympatex™ offre une protection parfaite des pieds pour les rôles “pratiques” dans l’industrie chimique et l’agriculture. Pratiquement imperméables, ces bottes permettent aux pieds de respirer correctement, en les gardant frais et secs.
195.00€
Spécification
Certifications/Conformité | EN ISO 20345:2011 |
---|---|
Couleur | Noir |
Conception | Mammoet M1966 D |
Matériau de revêtement | Argent désinfecté Hydro-Tec™ / Sympatex™ |
Matériau | Nubuck huilé |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15958801
|
Emma Safety Footwear
584848-37 |
37 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15968801
|
Emma Safety Footwear
584848-38 |
38 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15978801
|
Emma Safety Footwear
584848-39 |
39 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15988801
|
Emma Safety Footwear
584848-40 |
40 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15998801
|
Emma Safety Footwear
584848-41 |
41 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15908811
|
Emma Safety Footwear
584848-42 |
42 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15918811
|
Emma Safety Footwear
584848-43 |
43 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15928811
|
Emma Safety Footwear
584848-44 |
44 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15938811
|
Emma Safety Footwear
584848-45 |
45 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15948811
|
Emma Safety Footwear
584848-46 |
46 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15958811
|
Emma Safety Footwear
584848-47 |
47 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15968811
|
Emma Safety Footwear
584848-48 |
48 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15978811
|
Emma Safety Footwear
584848-49 |
49 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Chaussures de sécurité S3 avec plaque de semelle pour travaux humides
- Construction de Nubuck à l’huile
- Semelle extérieure résistante à la chaleur GripForce™ Duo
- Sympatex™ étanche
- Isolation contre la chaleur et le froid
- Sanitized
Specifications
EN ISO 20345:2011 | |
Mammoet M1966 D | |
Nubuck huilé |
Noir | |
Argent désinfecté Hydro-Tec™ / Sympatex™ | |
Acier |