Learn More
Abeba™ Chaussures 3120 Manager
Fabrication intégralement en cuir de veau. Dissipation électrostatique.
Marque:  Abeba™ 3120/44
Code nomenclature Nacres: HA.03
Informations supplémentaires : Poids : 1.20000kg
Code produit. 15678777
  • 200.00€ / 1 paire
Date d’expédition estimée: 16-07-2021
Ajouter au panier
Description
Description
  • CE
  • Cuir de veau
  • Noir
  • Semelle extérieure en cuir antistatique
  • Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
  • Doublure en microfibre, absorbant la transpiration
  • Zone de coup de pied avec laçage
  • Semelle intérieure en cuir
Spécification
Spécification
Noir
Cuir
Cuir
Microfibre
44
3120